missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis(8-methyl-1-nonyl)phthalat-3,4,5,6-d4, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diisodecyl phthalate-d4 |
| CAS | 1346604-79-2 |
| Summenformel | C28 2H4 H42 O4 |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 1,2-bis(8-methylnonyl) ester, Diisodecyl Phthalate-d4, Phthalic Acid Di-isodecyl Ester (3,4,5,6)-D4 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C28H46O4/c1-23(2)17-11-7-5-9-15-21-31-27(29)25-19-13-14-20-26(25)28(30)32-22-16-10-6-8-12-18-24(3)4/h13-14,19-20,23-24 H,5-12,15-18,21-22H2,1-4H3/i13D,14 D,19 D,20 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCCCCCCC(C)C)c(C(=O)OCCCCCCCC(C)C)c1[2 H] |
| IUPAC-Name | Bis(8-methylnonyl)-3,4,5,6-tetradeuteriobenzol-1,2-dicarboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 450.69 |
| Formelmasse | 450.3647 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?