Learn More
Bis(acetonitril)(1,5-cyclooctadien)iridium(I)-Tetrafluoroborat, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490097
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15490097 250 mg 250 Milligramm
15480097 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490097 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66412.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 32679-03-1 | C12H18BF4IrN2 | 469.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32679-03-1
Summenformel C12H18BF4IrN2
Molekulargewicht (g/mol) 469.31
MDL-Nummer MFCD28144566
InChI-Schlüssel VEAARGXUKIPMQB-SUESZSCISA-N
IUPAC-Name iridium(1+) (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene bis(acetonitrile) tetrafluoroboranuide
SMILES [Ir+].CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(acetonitrile)(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
Farbe Gelb
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 469.31
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest