Learn More
Bis(acetonitril)(1,5-Cyclooctadien)rhodium(I)-Tetrafluoroborat, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410097
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15410097 5 g 5 Gramm
15400097 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15410097 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66191.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 32679-02-0 | C12H18BF4N2Rh | 380.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32679-02-0
Summenformel C12H18BF4N2Rh
Molekulargewicht (g/mol) 380.00
MDL-Nummer MFCD06798085
InChI-Schlüssel KSMAFOANQHYEJG-SUESZSCISA-N
Synonym bis acetonitrile 1,5-cyclooctadiene rhodium 1 tetrafluoroborate, bis acetonitrile 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, rh cod mecn 2 bf4, bis acetonitrile 1,5-cyclooctadiene rhodium i te
PubChem CID 11132655
SMILES [Rh+].CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(acetonitrile)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Farbe Gelb
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
IUPAC-Name λ¹-rhodium(1+) (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene bis(acetonitrile) tetrafluoroboranuide
Formelmasse 379.99
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Fest