Learn More
Bis-Acrylamid-Lösung (2 % w/v/Elektrophorese), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10193523
Click to view available options
Menge:
250 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
Artikelnummer. 10193523
Marke: Fisher BioReagents BP1404250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bis-Acrylamid-Lösung ist ein Crosslinker, der häufig bei der Herstellung von Polyacrylamid-Elektrophorese-Gelen verwendet wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis-Acrylamide Solution
Namenshinweis 2% w/v
Physikalische Form Flüssigkeit
CAS 110-26-9, 7732-18-5
Farbe Farblos
Menge 250 mL
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Summenformel C7H10N2O2
InChI-Schlüssel ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
IUPAC-Name N-[(Prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamid
Molekulargewicht (g/mol) 154.169
PubChem CID 8041
Formelmasse 154.08
Güte Elektrophorese