Learn More
bis-Benzimid-H-33342-trihydrochloridtrihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490227
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15490227 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15490227 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J62134.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Färbemittel zur Kennzeichnung spezifischer Chromosomen-Bandenmuster
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material bis-Benzimide H-33342 trihydrochloride trihydrate
CAS 23491-52-3
Farbe Gelb nach grün
Summenformel C27H28N6O
MDL-Nummer MFCD00012679
Menge 100 mg
Beilstein 4088183
Synonym hoechst 33342, bisbenzimide, hoechst33342, unii-99kzs6cnzx, 99kzs6cnzx, 2'-4-ethoxyphenyl-5-4-methylpiperazin-1-yl-1h,1'h-2,5'-bibenzo d imidazole, 2'-4-ethoxyphenyl-5-4-methyl-1-piperazinyl-2,5'-bi-benzimidazole, 2'-4-ethoxyphenyl-5-4-methyl-1-piperazinyl-2,5'-bi-1h-benzimidazole, 2'-4'-ethoxyphenyl-5-4-methylpiperazin-1-yl-2,5'-bis-1h-benzimidazole trihydrochloride trihydrate, 2'-p-ethoxyphenyl-5-4-methyl-1-piperazinyl-2,5'-bibenzimidazole
InChI-Schlüssel PRDFBSVERLRRMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)C4=NC5=C(N4)C=C(C=C5)N6CCN(CC6)C
IUPAC-Name 2-(4-Ethoxyphenyl)-6-[6-(4-Methylpiperazin-1-yl)-1H-Benzimidazol-2-yl]-1H-Benzimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 452.562
PubChem CID 1464
ChEBI CHEBI:51232
Formelmasse 615.99 (561.94 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver