Learn More
Bis(benzonitril)palladium(II)-chlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bis(benzonitrile)palladium(II) Chloride |
| CAS | 14220-64-5 |
| Summenformel | C14H10Cl2N2Pd |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Benzonitrile, Palladium Complex, Bis(benzonitrile)dichloropalladium, Bis(benzonitrile)dichloropalladium(II), Bis(benzonitrile)palladium Dichloride, Bis(benzonitrile)palladium(2+) Chloride, Bis(benzonitrile)palladium(II) Chloride, Bis(phenylnitrile)dichloropalladium, Dibenzonitrilepalladium Dichloride, Dichlorobis(benzonitrile)palladium, Dichlorobis(benzonitrile)palladium(II), Dichlorobis(phenyl cyanide)palladium, NSC 169967, Palladium Chloride Bisbenzonitrile Complex, Palladium Dichloride Bis(benzonitrile) |
| InChI-Formel | InChI=1S/2C7H5N.2ClH.Pd/c2*8-6-7-4-2-1-3-5-7;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2 |
| SMILES | Cl[Pd]Cl.N#Cc1ccccc1.N#Cc2ccccc2 |
| IUPAC-Name | Benzonitril;Dichloropalladium |
| Molekulargewicht (g/mol) | 383.57 |
| Formelmasse | 381.9256 |