Learn More
Bis(carboxyethylgermanium)-Sesquioxid, TRC
Artikelnummer. 30343048
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30343048 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30343048 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB4152901G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(carboxyethylgermanium) Sesquioxide
CAS 12758-40-6
Summenformel C6H10Ge2O7
Menge 1 g
Synonym 3,3'-(1,3-Dioxo-1,3-digermoxanediyl)bis[propanoic Acid], 2-(Carboxyethyl)germanium Sesquioxide, Arlamol GEO, Carboxyethylgermanium Sesquioxide, Ge 132, NSC 267004, Proxigermanium, Rapagermanium, Repagermanium, SK 818
InChI-Formel InChI=1S/C6H10Ge2O7/c9-5(10)1-3-7(13)15-8(14)4-2-6(11)12/h1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES OC(CC[Ge](O[Ge](CCC(O)=O)=O)=O)=O
IUPAC-Name 3,3'-(1,3-Dioxodigermoxan-1,3-diyl)dipropionsäure
Molekulargewicht (g/mol) 339.42
Formelmasse 341.89