Learn More
Bis(cyclohexanon)Oxaldihydrazon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080896
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11433344
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10628.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 370-81-0 | C14H22N4O2 | 278.356 g/mol
Bis(cyclohexanone) oxaldihydrazone is used in the quantitative spectroscopic determination of copper. It is also essential for the experimental study of mitochondrial metabolism. It is used to study the human demyelinating diseases such as multiple sclerosis and components of neuroinflammation. Further, it acts as ligand and catalyzes Ullmann-type C-N bond forming reactions in the presence of copper salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bis(cyclohexanon)oxaldihydrazon wird für die quantitative spektroskopische Bestimmung von Kupfer verwendet. Es ist auch für die experimentelle Untersuchung des mitochondrialen Stoffwechsels unerlässlich. Es wird verwendet, um die demyelinisierenden Krankheiten des Menschen wie Multiple Sklerose und Komponenten der Neuroinflammation zu untersuchen. Darüber hinaus wirkt es als Ligand und katalysiert Ullmann-C-N-Bindungsreaktionen in Gegenwart von Kupfersalz.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 370-81-0
Summenformel C14H22N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 278.356
MDL-Nummer MFCD00001659
InChI-Schlüssel DSRJIHMZAQEUJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprizone, cuprizane, biscyclohexanone oxaldihydrazone, ethanedioic acid, bis cyclohexylidenehydrazide, oxalic acid bis cyclohexylidenehydrazide, biscyclohexanone oxalyldihydrazone, bis cyclohexanone oxaldihydrazone, cuprizon, unii-5n16u7e0ao, oxalic acid, bis cyclohexylidenehydrazide
PubChem CID 9723
IUPAC-Name N,N'-Bis(cyclohexylidenamino)oxamid
SMILES C1CCC(=NNC(=O)C(=O)NN=C2CCCCC2)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis (cyclohexanone) oxaldihydrazone
Schmelzpunkt 208°C to 212°C
Menge 25 g
Beilstein 2388004
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 278.36
Reinheit (%) 98%