Learn More
Bis(cyclopentadienyl)cobalt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049641
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11363307
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 016857.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1277-43-6 | C10H10Co | 189.123 g/mol
Bis(cyclopentadienyl)cobalt is used to catalyze the preparation of pyridines from alkynes and nitriles. It acts as a polymerization inhibitor of olefins. It is a common one-electron reducing agent in the laboratory. It reacts with carbon monoxide to prepare cobalt(I) derivative, cyclopentadienylcobalt dicarbonyl. It also serves as an internal standard in cyclic voltametry. Further, it finds use in Diels-Alder reactions. In addition to this, it is used as a paint drier and as an oxygen stripping agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1277-43-6
Summenformel C10H10Co
Molekulargewicht (g/mol) 189.123
MDL-Nummer MFCD00013749
InChI-Schlüssel SNBRJOIYNQIWSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Cobaltocene
PubChem CID 24942376
IUPAC-Name Kobalt(2+);Cyclopenta-1,3-dien
SMILES C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.[Co+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(cyclopentadienyl)cobalt
Schmelzpunkt 176°C to 180°C (decomposition)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3181
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 189.12
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(cyclopentadienyl)cobalt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.