Learn More
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 012547.06
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11357387
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1271-19-8
248.957
MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L
124040768
[CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2]
C10H10Cl2Ti-2
MFCD00003723
Dichlorobis(cyclopentadienyl)titanium; Titanocene dichloride
cyclopenta-1,3-diene;titanium(2+);dichloride
Spezifikation
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
1.60 g/mL
C10H10Cl2Ti-2
5g
14,9482
It is insoluble in water
[CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2]
248.957
249
1271-19-8
Odorless
MFCD00003723
Air and moisture sensitive
Dichlorobis(cyclopentadienyl)titanium; Titanocene dichloride
MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L
cyclopenta-1,3-diene;titanium(2+);dichloride
124040768
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation