Learn More
Bis(cyclopentadienyl)wolframdichlorid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388508
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11388508 250 mg 250 Milligramm
11378508 1 g 1 Gramm
11398508 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388508 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040521.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 12184-26-8
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12184-26-8
MDL-Nummer MFCD00269852
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(cyclopentadienyl)tungsten dichloride
Schmelzpunkt >350°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 384.95
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver