Learn More
Bis(cyclopentadienyl)zirconiumdichlorid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388368
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11388368 100 g 100 Gramm
11308378 1 g 1 Gramm
11398368 5 g 5 Gramm
11318378 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11388368 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039558.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1291-32-3
MDL-Nummer MFCD00003726
Synonym Zirconocene dichloride; Dichlorobis(cyclopentadienyl)zirconium
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride
Schmelzpunkt 242°C to 245°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 124°C to 125°C (15 mmHg)
Menge 100 g
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 292.32
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Pulver