Learn More
Zirkonocendichlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397387
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11397387 100 g 100 Gramm
11307397 5 g 5 Gramm
11387387 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11397387 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012548.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride is used for for Stereoselective Glycosidation. It is also used in the catalyzed transamidation of primary amides with amines. Zirconocene dichloride can also be used to prepare the Negishi reagent,in oxidative cyclisation reactions. Other applications include it is used to promote greener amidations of carboxylic acids and amines in catalytic amounts. This technology avoids the requirement of preactivation of the carboxylic acid or use of coupling reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1291-32-3
MDL-Nummer MFCD00003726
Synonym Zirconocene dichloride
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride
Schmelzpunkt 242°C to 245°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 124°C to 125°C (15 mmHg)
Menge 100 g
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 292.32
Physikalische Form Pulver