Learn More
Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(0 ), Pd 16.7 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487135
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15487135 250 mg 250 Milligramm
15477135 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15487135
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046000.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1233717-68-4 | C32H56N2P2Pd | 637.182 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1233717-68-4
Summenformel C32H56N2P2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 637.182
MDL-Nummer MFCD15071402
InChI-Schlüssel SSPOQURGNAWORH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine palladium 0, bis 4-n,n-dimethylamino phenyl di-t-butylphosphino palladium 0, bis 4-di-tert-butylphosphanyl-n,n-dimethylaniline palladium
PubChem CID 46900632
IUPAC-Name 4-Ditert-butylphosphanyl-N,N-dimethylanilin;palladium
SMILES CC(C)(C)P(C1=CC=C(C=C1)N(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C1=CC=C(C=C1)N(C)C)C(C)(C)C.[Pd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis[di-tert-butyl (4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium (0)
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 637.18
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 16.7%
Physikalische Form Kristallin