Learn More
Bis(dibenzylidenaceton)palladium (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30329846
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30329846 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329846 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB4261552.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(dibenzylideneacetone)palladium
CAS 32005-36-0
Summenformel 2 C17 H14 O . Pd
Menge 2.5 g
Synonym Bis[(1,2,4,5-η)-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one]palladium
InChI-Formel InChI=1S/2C17H14O.Pd/c2*18-17(13-11-15-7-3-1-4-8-15)14-12-16-9-5-2-6-10-16;/h2*1-14H;/b2*13-11+,14-12+;
SMILES [Pd].O=C(\C=C\c1ccccc1)\C=C\c2ccccc2.O=C(\C=C\c3ccccc3)\C=C\c4ccccc4
IUPAC-Name (1E,4E)-1,5-Diphenylpenta-1,4-dien-3-on; Palladium
Molekulargewicht (g/mol) 575
Formelmasse 574.1124