Learn More
Bis(Ethylen)(2,4-pentandionat)-rhodium(I), Rh mindestens 39.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313698
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11313698 1 g 1 Gramm
11303698 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313698 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039288.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 12082-47-2 | C9H15O2Rh | 258.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12082-47-2
Summenformel C9H15O2Rh
Molekulargewicht (g/mol) 258.12
MDL-Nummer MFCD00015354
InChI-Schlüssel FLRBEQQDEGBCJS-FGSKAQBVSA-M
Synonym acetylacetonatobis ethylene rhodium i, bis ethylene 2,4-pentanedionato rhodium i, acetylacetonatobis ethylene rhodium, ethylene; z-4-oxopent-2-en-2-olate; rhodium
PubChem CID 11630270
IUPAC-Name Ethen;(Z)-4-Oxopent-2-en-2-olat;rhodium
SMILES [Rh+].C=C.C=C.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(ethylene)(2,4-pentanedionato)rhodium(I)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichloromethane, chloroform
Formelmasse 258.13
Concentration or Composition (by Analyte or Components) RH 39,9 % min
Physikalische Form Kristallin