Learn More
Bis-(ethylendithio)-tetrathiafulvalen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050827
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11368368 250 mg 250 Milligramm
11378368 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11368368
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039557.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 66946-48-3 | C10H8S8 | 384.65 g/mol
It is used as a component for organic superconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66946-48-3
Summenformel C10H8S8
Molekulargewicht (g/mol) 384.65
MDL-Nummer MFCD00059710
InChI-Schlüssel LZJCVNLYDXCIBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis ethylenedithio tetrathiafulvalene, bedt-ttf, 2-5h,6h-1,3 dithiolo 4,5-b 1,4 dithiin-2-ylidene-5h,6h-1,3 dithiolo 4,5-b 1,4 dithiine, bis ethylenedithio tetrathiofulvalene, bis ethylenedithiolo tetrathiafulvalene, bis-ethylenedithio tetrathiafulvalene, bis ethylenedithiolo tetrathiafulvalene 250mg, bi 5,6-dihydro-1,3-dithiolo 4,5-b 1,4-dithiine-2-ylidene, 2-5,6-dihydro-1,3 dithiolo 4,5-b 1,4 dithiin-2-ylidene-5,6-dihydro-1,3 dithiolo 4,5-b 1,4 dithiine
PubChem CID 633432
IUPAC-Name 2-(5,6-Dihydro-[1,3]Dithiolo[4,5-b][1,4]Dithiin-2-yliden)-5,6-Dihydro-[1,3]Dithiolo[4,5-b][1,4]Dithiin
SMILES C1CSC2=C(SC(S2)=C2SC3=C(S2)SCCS3)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(ethylenedithiolo)tetrathiafulvalene
Schmelzpunkt 238°C (decomposition)
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents.
Formelmasse 384.68
Physikalische Form Pulver