Learn More
Bis(heptafluorpropyl)keton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339345
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11339345
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16708.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 813-44-5 | C7F14O | 366.054 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 813-44-5
Summenformel C7F14O
Molekulargewicht (g/mol) 366.054
MDL-Nummer MFCD00042087
InChI-Schlüssel GRVMOMUDALILLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis perfluoroisopropyl ketone, 1,1,1,2,4,5,5,5-octafluoro-2,4-bis trifluoromethyl pentan-3-one, bis perfluorisopropyl ketone, bis heptafluoroisopropyl ketone, 3-pentanone, 1,1,1,2,4,5,5,5-octafluoro-2,4-bis trifluoromethyl, perfluoroisopropyl ketone, bis heptafluoroisopropyl methanone, cf3 2cfc o cf cf3 2, 3-hexanone, 1,1,1,2,4,4,5,5,6,6,6-undecafluoro-2-trifluoromethyl, tert-butyl 2-oxo-1-pyrrolidinecarboxylat
PubChem CID 69941
IUPAC-Name 1,1,1,2,4,5,5,5-Octafluor-2,4-Bis(trifluormethyl)pentan-3-on
SMILES C(=O)(C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)F)C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(heptafluoroisopropyl)ketone
Dichte 1.661
Siedepunkt 72°C to 73°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1916532
Formelmasse 366.06
Reinheit (%) 97%