Learn More
Bis(methylthio)-2-nitroethylen, TRC
Artikelnummer. 30338588
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30338588 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30338588 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB497200250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(methylthio)-2-nitroethylene
CAS 13623-94-4
Summenformel C4H7NO2S2
Menge 250 g
Synonym 1,1-Bis(methylsulfanyl)-2-nitroethene, 1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethene, 1-Nitro-2,2-bis(methylmercapto)ethylene, 1-Nitro-2,2-bis(methylthio)ethene, 1-Nitro-2,2-bis(methylthio)ethylene, 2,2-Bis(methylthio)-1-nitroethylene, NSC 241513
InChI-Formel InChI=1S/C4H7NO2S2/c1-8-4(9-2)3-5(6)7/h3H,1-2H3
SMILES CSC(=C[N+](=O)[O-])SC
IUPAC-Name 1,1-Bis(methylsulfanyl)-2-nitroethen
Molekulargewicht (g/mol) 165.23
Formelmasse 164.9918