Learn More
Bis(methylthio)methan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458597
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11458597 25 g -
11448597 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11458597 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19706.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1618-26-4 | C3H8S2 | 108.217 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1618-26-4
Summenformel C3H8S2
Molekulargewicht (g/mol) 108.217
MDL-Nummer MFCD00008564
InChI-Schlüssel LOCDPORVFVOGCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis methylthio methane, bis methylsulfanyl methane, 2,4-dithiapentane, methane, bis methylthio, bis methylmercapto methane, formaldehyde dimethyl mercaptal, methylenebis methyl sulfide, thioformaldehyde dimethylacetal, ch3sch2sch3
PubChem CID 15380
IUPAC-Name Bis(methylsulfanyl)methan
SMILES CSCSC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(methylthio)methane
Dichte 1.059
Siedepunkt 146°C to 147°C
Flammpunkt 43°C (109°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.534
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1731143
Merck Index 14,1256
Formelmasse 108.23
Reinheit (%) 99%