Learn More
Melford bis-MSB Szintillationsqualität
Artikelnummer. 30017920
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30017920 25 g 25 Gramm
30017919 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30017920 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. 111077
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochlöslicher sekundärer Fluor.
Hochlöslicher sekundärer Fluor. Die Konzentrationen liegen im Bereich von 0,1-0,9 g/L.
  • Schmelzpunkt: 180-181 °C
  • F MAX 4160 A
Spezifikation
Chemischer Name oder Material bis-MSB, Scintillation Grade
Menge 25 g