Learn More
Bis-(Norbornadien)-Rhodium(I)-Tetrafluorborat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10576173 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung unitSize
10576173 100 mg Glasflasche -
10331763 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10576173 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 382551000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 36620-11-8 | C14H16BF4Rh | 373.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 36620-11-8
Summenformel C14H16BF4Rh
Molekulargewicht (g/mol) 373.99
MDL-Nummer MFCD00671775
InChI-Schlüssel HAYDJWBQWOEERB-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis norbornadiene rhodium i tetrafluoroborate, rh nbd 2bf4, bis eta-2,5-norbornadiene rhodium i tetrafluoroborate, bis norbornadiene tetrafluoroborato rhodium, bis bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene rhodium tetrafluoroborate, rh nbd 2 bf4, bis norbomadiene rhodium i tetrafluoroborate, bis norbornadiene rhodium tetrafluoroborate
PubChem CID 10915722
IUPAC-Name Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-dien; Rhodium; Tetrafluorborat
SMILES [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C2C=CC1C=C2.C1C2C=CC1C=C2
Specifications
Chemischer Name oder Material Bis(norbornadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 209.0°C to 211.0°C
Farbe Rot
Elementanalytik 92% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 373.99
Reinheit (%) 94%
Physikalische Form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Bis(norbornadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.