missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bis(p-acetylaminophenyl) Ether, TRC

Artikelnummer. 30138604
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138604 10 g 10 Gramm
17963735 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30138604 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB40010010G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3070-86-8
Summenformel C16 H16 N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 284.31
Synonym N,N'-(oxydi-4,1-phenylene)bisacetamide, Acetanilide, 4',4' ''-oxybis- (6CI,7CI,8CI), N,N'-(Oxydi-4,1-phenylene)bis[acetamide], 4,4'-Bis(acetylamino)diphenyl ether, 4,4'-Diacetamidodiphenyl ether, 4,4'-Oxybis[acetanilide], 4',4' ''-Oxybisacetanilide, Bis(p-acetylaminophenyl) ether, NSC 19584, N,N'-(Oxydibenzene-4,1-diyl)diacetamide, Paracetamol Imp. N (Pharmeuropa)
IUPAC-Name N-[4-(4-acetamidophenoxy)phenyl]acetamide
SMILES CC(=O)Nc1ccc(Oc2ccc(NC(=O)C)cc2)cc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N,N'-(Oxydibenzene-4,1-diyl)diacetamide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H16N2O3/c1-11(19)17-13-3-7-15(8-4-13)21-16-9-5-14(6-10-16)18-12(2)20/h3-10H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
Formelmasse 284.1161
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.