Learn More
Bis-(pinakolato)-dibor, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312887
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11312887 5 g 5 Gramm
11302887 1 g 1 Gramm
11322887 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11312887 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16088.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 73183-34-3 | C12H24B2O4 | 253.94 g/mol
Bis(pinacolato)diboron is a reagent used for the cis-vicinal diborylation of acetylenes and olefins with platinum catalysis. It acts as a substrate used in a new palladium-catalyzed cyclization of 1,6-enynes leading to homoallylic alkylboronates. It is used as a condensation agent in the preparation of poly(arylene)s. It plays an essential role in Suzuki reaction and used as matrix metallo-proteinase (MMP-2) inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bis(pinacolato)diboron ist ein Reagenz für die cis-vicinale Diborylierung von Acetylenen und Olefinen mit Platinkatalyse. Fungiert als Substrat, das in einer neuen Palladium-katalysierten Cyclisierung von 1,6-Enynes verwendet wird, die zu homoallylischen Alkylboronaten führt. Wird als Kondensationsmittel bei der Herstellung von Poly(Arylene)n verwendet. Spielt eine wesentliche Rolle in der Suzuki-Reaktion, und wird als Matrix-Metalloproteinase (MMP-2)-Inhibitor verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Tetrahydrofuran, Dichlormethan, Toluol, Hexan und Heptan. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73183-34-3
Summenformel C12H24B2O4
Molekulargewicht (g/mol) 253.94
MDL-Nummer MFCD00799570
InChI-Schlüssel IPWKHHSGDUIRAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis pinacolato diboron, bis pinacolato diborane, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi 1,3,2-dioxaborolane, pinacol diborane, diboron pinacol ester, b2pin2, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, bispinacolate diboron, unii-i906w26p4u
PubChem CID 2733548
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(pinacolato)diboron
Schmelzpunkt 133°C to 139°C
Menge 5 g
Beilstein 7703552
Löslichkeitsinformationen Soluble in tetrahydrofuran,dichloromethane,toluene,hexane and heptane. Insoluble in water.
Formelmasse 253.94
Reinheit (%) ≥98%