Learn More
Bis(pyridin)iodoniumtetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10218753 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10218753 5 g Glasflasche 5 Gramm
10723993 1 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10218753 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 369680050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 15656-28-7 | C10H10BF4IN2 | 371.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15656-28-7
Summenformel C10H10BF4IN2
Molekulargewicht (g/mol) 371.91
MDL-Nummer MFCD03703393
InChI-Schlüssel BMDSRCBKJZCUBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis pyridine iodonium tetrafluoroborate, barluenga's reagent, bis pyridine iodonium i tetrafluoroborate, iodanium pyridine tetrafluoroborate, iodonium pyridine tetrafluoroborate, bispyridine iodonium tetrafluoroborate, bis pyridin iodonium tetrafluoroborate, iodium bis pyridine tetrafluoroborate, bis pyridine-iodonium tetrafluoroborate
PubChem CID 10883201
IUPAC-Name Iodanium; Pyridin; Tetrafluorborat
SMILES F[B-](F)(F)F.[I-]([N+]1=CC=CC=C1)[N+]1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 137.0°C to 141.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15, 1303
Formelmasse 371.91
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.