Learn More
(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amin, ChiPros™, 99%, ee 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496190
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11496190 25 g 25 Gramm
11476190 1 g 1 Gramm
11486190 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496190 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27106.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56210-72-1 | C16H19N | 225.335 g/mol
(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine is used as a chiral resolution reagent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(-)-Bis[(S)-1-Phenylethyl]amin wird als chirales Auflösungsreagenz in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56210-72-1
Summenformel C16H19N
Molekulargewicht (g/mol) 225.335
MDL-Nummer MFCD00243087
InChI-Schlüssel NXLACVVNHYIYJN-KBPBESRZSA-N
Synonym --bis s-1-phenylethyl amine, s-bis s-1-phenylethyl amine, unii-5d97t2y7wu, bis s-1-phenylethyl amine, 1s-1-phenyl-n-1s-1-phenylethyl ethanamine, bis 1s-1-phenylethyl amine, s,s-di 1-phenylethyl amine
PubChem CID 6994958
IUPAC-Name (1S)-1-Phenyl-N-[(1S)-1-phenylethyl]ethanamin
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)NC(C)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine
Siedepunkt 98°C (0.3 mmHg)
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥98 %
Menge 25 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 225.34
Reinheit (%) 99%