Learn More
Bis(Tri-n-Butyltin)-Sulfat, 97 %
Artikelnummer. 11394567
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11394567 10 g 10 Gramm
11384567 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11394567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039624.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26377-04-8
Summenformel C24H54O4SSn2
Molekulargewicht (g/mol) 676.172
MDL-Nummer MFCD00185908
InChI-Schlüssel XEPUJTDDAPFGMG-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis tri-n-butyltin sulfate, bis tributylstannylium sulfate, hexabutyl, i-sulphato 2--o,o:o',o' ditin
PubChem CID 15787681
IUPAC-Name Tributylstannanylium; Sulfat
SMILES CCCC[Sn+](CCCC)CCCC.CCCC[Sn+](CCCC)CCCC.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(tri-n-butyltin) sulfate
Menge 10 g
UN-Nummer UN3146
Formelmasse 676.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver