missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bis(trimethylsilyl)acetylen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7081809
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11443974 10 g 10 Gramm
11453974 50 g 50 Gramm
11463974 250 g 250 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11443974

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11960.09

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 14630-40-1 | C8H18Si2 | 170.402 g/mol

BTMSA is used as starting reagent in the synthesis of functionalized 4-R-1,2-bis(trimethylsilyl)benzenes. It is also used in the synthesis of (+)-brasilenyne2 and (β-diketanato)Ag(BTMSA). Bis(trimethylsilyl)acetylene is a ligand that binds to a central metal ion (e.g. Titanium) to create a coordination complex. One of its complexes, Permethyltitanocene-bis(trimethylsilyl)acetylene, is a catalyst for the head-to-tail dimerization of 1-alkynes (e.g. 3-Penten-1-yne [P227430]).

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
BTMSA wird als Ausgangsreagenz bei der Synthese von funktionalisierten 4-R-1,2-bis(Trimethylsilyl)benzolen verwendet. Es wird auch bei der Synthese von (+)-brasilenyne2 und (β-dyketanato)Ag(BTMSA) verwendet. Bis(Trimethylsilyl)acetylen ist ein Ligand, der an ein zentrales Metallion bindet (z. B. Titan), um einen Koordinationskomplex zu schaffen. Einer seiner Komplexe, Permethyltitanozän-bis(trimethylsilyl)acetylen, ist ein Katalysator für die Head-to-Tail-Dimerisierung von 1-Alkynes (z. B. 3-penten-1-yne [P227430]).

Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Chloroform und Methanol.

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Nicht zusammen mit Säuren lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 14630-40-1
Summenformel C8H18Si2
Molekulargewicht (g/mol) 170.402
MDL-Nummer MFCD00008276
InChI-Schlüssel ZDWYFWIBTZJGOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis trimethylsilyl acetylene, silane, 1,2-ethynediylbis trimethyl, 1,2-bis trimethylsilyl ethyne, btmsa, 1,2-bis-trimethylsilanyl-ethyne, ethyne-1,2-diylbis trimethylsilane, 2,5-disilahex-3-yne, 2,2,5,5-tetramethyl, trimethyl 2-trimethylsilyl ethynyl silane, silane, 1,1'-1,2-ethynediyl bis 1,1,1-trimethyl
PubChem CID 84564
IUPAC-Name Trimethyl(2-trimethylsilylethynyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bis (trimethylsilyl)acetylene
Schmelzpunkt 20°C to 24°C
Dichte 0.77
Siedepunkt 134°C to 136°C
Flammpunkt 2°C (35°F)
Strukturformel (CH3)3SiC≡CSi(CH3)3
Brechungsindex 1.427
Menge 10 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 906870
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in Chloroform and Methanol.
Formelmasse 170.4
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.