Learn More
Bis(trimethylsilyl)carbodiimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459153
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459153 25 g 25 Gramm
11439153 1 g 1 Gramm
11449153 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11459153 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11670.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1000-70-0 | C7H18N2Si2 | 186.405 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1000-70-0
Summenformel C7H18N2Si2
Molekulargewicht (g/mol) 186.405
MDL-Nummer MFCD00051538
InChI-Schlüssel KSVMTHKYDGMXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis trimethylsilyl carbodiimide, carbodiimide, bis trimethylsilyl, n,n'-methanediylidenebis 1,1,1-trimethylsilanamine, silanamine, n,n'-methanetetraylbis 1,1,1-trimethyl, 1,3-bis trimethylsilyl carbodiimide, n,n'-bis trimethylsilyl carbodiimide, n,n'-methane tetraylbis 1,1,1-trimethylsilanamine, carbodiimide, bis trimethylsilyl-7ci,8ci, n,n'-methanetetraylbis 1,1,1-trimethylsilylamine
PubChem CID 70473
IUPAC-Name N,N'-Bis(trimethylsilyl)methandiimin
SMILES C[Si](C)(C)N=C=N[Si](C)(C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material Bis (trimethylsilyl)carbodiimide
Schmelzpunkt -23°C
Dichte 0.823
Siedepunkt 163°C to 164°C
Flammpunkt 42°C (107°F)
Geruch mild
Strukturformel (CH3)3SiN=C=NSi(CH3)3
Brechungsindex 1.434
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 2042082
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 186.41
Reinheit (%) 97%