Learn More
Bis-(trimethylsilyl)-sulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358368
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11358368 1 g 1 Gramm
11348368 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11358368
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039556.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3385-94-2 | C6H18SSi2 | 178.44 g/mol
Bis(trimethylsilyl)sulfide is used as a silylating agent in the synthesis of pseudohalides, trifluoroacetate and tetramethylsilyl halides. It is used in the transformation of oxides and chlorides into corresponding sulfides. It is also used in the preparation of dimethyltrisulfane as well as thiones from aldehydes and ketones. Further, it is used as a reducing agent to reduce aromatic nitro compounds to amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3385-94-2
Summenformel C6H18SSi2
Molekulargewicht (g/mol) 178.44
MDL-Nummer MFCD00014851
InChI-Schlüssel RLECCBFNWDXKPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis trimethylsilyl sulfide, hexamethyldisilthiane, hexamethyldisilathiane, disilathiane, hexamethyl, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilathiane, disilthiane, hexamethyl, disilathiane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl, thiobis trimethylsilane, acmc-1ckj8
PubChem CID 76920
IUPAC-Name Trimethyl(trimethylsilylsulfanyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)S[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(trimethylsilyl)sulfide
Dichte 0.851 g/mL
Siedepunkt 162°C to 166°C
Flammpunkt 26°C (79°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.4598
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1740046
Löslichkeitsinformationen Miscible with terahydrofuran and toluene.
Formelmasse 178.44
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.