Learn More
Bis-(trimethylsilyl)-tellurid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10720571 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10720571 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10720571
Marke: Thermo Scientific Acros 291660050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(trimethylsilyl)telluride
Namenshinweis 98%
CAS 4551-16-0
Schmelzpunkt 13.5°C
Farbe Braun-Orange
Dichte 0.9700g/mL
Siedepunkt 74°C (11.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H18Si2Te
Strukturformel (Si(CH3)3)2Te
MDL-Nummer MFCD00143782
Menge 5 mL
Relative Dichte 0.97
Synonym bis-trimethylsilyl telluride, bis trimethylsilyl telluride, disilatellurane, hexamethyl, bis trimethylsilyl-telluride, trimethyl trimethylsilyltellanyl silane, et 2s,3s-2,3-epoxy-3-metpro, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilatellurane #, disilatellurane,1,1,1,3,3,3-hexamethyl
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in toluene,thf,hydrocarbons
InChI-Schlüssel VMDCDZDSJKQVBK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)[Te][Si](C)(C)C
IUPAC-Name Trimethyl(trimethylsilyltellanyl)silan
Molekulargewicht (g/mol) 273.97
PubChem CID 553023
Formelmasse 273.97
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit