Learn More
Bis(trimethylstannyl)acetylene, 95%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10506353 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
5 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10506353 5 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10506353 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 380040050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(trimethylstannyl)acetylene
CAS 2117-50-2
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H18Sn2
Strukturformel (CH3)3SnCidentical toCSn(CH3)3
MDL-Nummer MFCD01073798
Menge 5 g
Synonym bis trimethylstannyl acetylene, ethynylenebis trimethylstannane, bis trimethyltin acetylene, 1,2-bis trimethylstannyl ethyne, trimethyl 2-trimethylstannylethynyl stannane, ethyne-1,2-diylbis trimethylstannane, acmc-20allr, ethynylenebis trimethyl tin, bis trimethyltin iv acetylene
InChI-Schlüssel CDIFRACRLLNHOO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Sn](C)(C)C#C[Sn](C)(C)C
IUPAC-Name trimethyl[2-(trimethylstannyl)ethynyl]stannane
Molekulargewicht (g/mol) 351.65
PubChem CID 75031
Formelmasse 351.65
Reinheit (%) ≥94.0%
Physikalische Form Crystalline Powder