Learn More
Bis(triphenylphosphin)nickel(II)-dichlorid, TRC
Artikelnummer. 30331542
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331542 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331542 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB58870010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(triphenylphosphine)nickel(II) Dichloride
CAS 14264-16-5
Summenformel 2 C18 H15 P . Cl2 Ni
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/2C18H15P.2ClH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
SMILES Cl[Ni]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
IUPAC-Name Dichloronickel;Triphenylphosphan
Molekulargewicht (g/mol) 654.17
Formelmasse 652.0553