Learn More
Bis(triphenylphosphin)nickel(II)-dichlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bis(triphenylphosphine)nickel(II) Dichloride |
| CAS | 14264-16-5 |
| Summenformel | 2 C18 H15 P . Cl2 Ni |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/2C18H15P.2ClH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2 |
| SMILES | Cl[Ni]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6 |
| IUPAC-Name | Dichloronickel;Triphenylphosphan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 654.17 |
| Formelmasse | 652.0553 |