Learn More
Bis(triphenylphosphin)palladium(II)-diacetat, TRC
Artikelnummer. 30334054
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30334054 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30334054 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB58870850MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(triphenylphosphine)palladium(II) Diacetate
CAS 14588-08-0
Summenformel C40H36O4P2Pd
Menge 50 mg
Synonym bis(acetato-kO)bis(triphenylphosphine)-Palladium, bis(acetato)bis(triphenylphosphine)-Palladium, bis(acetato-O)bis(triphenylphosphine)-Palladium, Bis(acetato)bis(triphenylphosphine)palladium, Bis(triphenylphosphine)diacetatopalladium, Bis(triphenylphosphine)palladium diacetate, Bis(triphenylphosphine)palladium(II) acetate, Diacetoxybis(triphenylphosphine)palladium
InChI-Formel InChI=1S/2C18H15P.2C2H4O2.Pd/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2*1-2(3)4;/h2*1-15H;2*1H3,(H,3,4);/q;;;;+2/p-2
SMILES [Pd+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
IUPAC-Name Palladium(2+);Triphenylphosphan;Diacetat
Molekulargewicht (g/mol) 749.08
Formelmasse 748.1124