Learn More
bis-Tris, ≥99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11328609 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11328609 25 g -
11338609 100 g 100 Gramm
11348609 500 g 500 Gramm
11358609 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11328609 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210103825
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Weist eine sehr kleine Verschiebung der Dissoziationskonstante in Bezug auf die Temperatur auf
  • Zwitterionischer Puffer
  • Pufferlösung
  • Weißes Pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6976-37-0
Summenformel C8H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 209.242
InChI-Schlüssel OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
IUPAC-Name 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-Diol
SMILES C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material bis-Tris
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich >99%
Synonym 2, 2-bis(Hydroxymethyl)-2, 2', 2,2-bis(Hydroxymethyl)-2,2',2”-nitrilotriethanol
Formelmasse 209.2
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis-Tris
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.