Learn More
BIS-TRIS, TRC
Artikelnummer. 30337679
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30337679 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337679 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB59176325G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BIS-TRIS
CAS 6976-37-0
Summenformel C8H19NO5
Menge 25 g
Synonym Bis-(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane
SMILES OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
Molekulargewicht (g/mol) 209.24
Formelmasse 209.1263