Learn More
Bisabolen, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482998
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482998 50 g 50 Gramm
11472998 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482998 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18724.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 495-62-5 | C15H24 | 204.357 g/mol
It finds use in artificial oil of bergamot, myrrh and lemon, and is an excellent fixative for neroli bases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Findet Verwendung in künstlichem Öl aus Bergamotte, Myrrhe und Zitrone und ist ein ausgezeichnetes Fixiermittel für Neroli-Basen.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Wasser, (0.008994 mg/l bei 25 °C (est)).
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 495-62-5
Summenformel C15H24
Molekulargewicht (g/mol) 204.357
MDL-Nummer MFCD00129080
InChI-Schlüssel XBGUIVFBMBVUEG-CCEZHUSRSA-N
Synonym e-gamma-bisabolene, unii-l8m7r52o3b, cyclohexene, 4-1,5-dimethyl-4-hexenylidene-1-methyl-, e, 1e-bisabola-1 10 ,4,7 11-triene 4e-4-1,5-dimethylhex-4-en-1-ylidene-1-methylcyclohexene, gamma-bisabolene, e, gamma-bisabolene, 4e, cyclohexene, 4-1,5-dimethyl-4-hexenylidene-1-methyl-, 4e, .gamma.-bisabolene, e gamma-bisabolene, 1-methyl-4-6-methylhept-5-en-2-ylidene cyclohex-1-ene
PubChem CID 3033866
ChEBI CHEBI:49238
IUPAC-Name (4Z)-1-Methyl-4-(6-methylhept-5-en-2-yliden)cyclohexen
SMILES CC1=CCC(=C(C)CCC=C(C)C)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bisabolene
Namenshinweis mixture of isomers
Dichte 0.89
Brechungsindex 1.494
Menge 50 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,water,(0.008994mg/L @ 25°C (est)).
Formelmasse 204.36