Learn More
α-Bisabolol 1000 μg/ml in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313085
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30313085 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313085 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09010039IP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Bisabolol
CAS 515-69-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile alpha-Bisabolol
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C15 H26 O
Konzentration 1000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-penten-1-yl)-, (αR,1R)-rel-, 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-pentenyl)-, (R*,R*)-, 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-pentenyl)-, (αR,1R)-rel- (9CI), 5-Hepten-2-ol, 6-methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)- (6CI,7CI,8CI), rel-(αR,1R)-α,4-Dimethyl-α-(4-methyl-3-penten-1-yl)-3-cyclohexene-1-methanol, (±)-α-Bisabolol, Bisabolol, Camilol, Dragosantol, Dragosantol 100, Hydagen B, dl-α-Bisabolol, α-Bisabolol
InChI-Formel InChI=1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
SMILES CC(=CCC[C@](C)(O)[C@H]1CCC(=CC1)C)C
IUPAC-Name (2S)-6-Methyl-2-[(1S)-4-Methylcyclohex-3-en-1-yl]hept-5-en-2-ol
Solvent or Matrix Isopropanol
Molekulargewicht (g/mol) 222.37
Menge 1 mL
Formelmasse 222.1984 g/mol