Learn More
Bismarck Brown Y MP Biomedicals
Artikelnummer. 11427721 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11427721 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11427721 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215047380
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Plasma stain used for staining mucine, cartilage, and goblet cells.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismarck Brown Y
Namenshinweis Plasmafärbung für Mucin-, Knorpel- und Becherzellen
CAS 10114-58-6
Prozentgehaltsbereich ∽50 %
Summenformel C18H20Cl2N8
Synonym 4,4-[1,3-PhenyleneBis(Azo)Bis]-1,3-Benzediamine Dihydrochloride, Basic Brown 1
Farbe Orange
Menge 100 g
InChI-Schlüssel MCZVRBLCRZWFJH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2)N)N)N=NC3=C(C=C(C=C3)N)N.Cl.Cl
IUPAC-Name 4-[[3-[(2,4-Diaminophenyl)Diazenyl]Phenyl]Diazenyl]Benzol-1,3-Diamin;Dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 419.314
PubChem CID 82360
ChEBI CHEBI:53615
Formelmasse 419.3
Güte Not Available