Learn More
Bismarckbraun Y, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023281
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11402668
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10114-58-6 | C18H20Cl2N8 | 419.314 g/mol
Plasma stain for mucins, cartilage and goblet cellsBismarck Brown Y is used for staining mucine, cartilage and goblet cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Plasmafärbemittel für Schleim, Knorpel und Kelchzellen Bismarckbraun Y wird zum Färben von Schleim-, Knorpel- und Kelchzellen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Ethanol und Zellosolve. Unlöslich in Aceton, Kohlenstofftetrachlorid und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10114-58-6
Summenformel C18H20Cl2N8
Molekulargewicht (g/mol) 419.314
MDL-Nummer MFCD00012977
InChI-Schlüssel MCZVRBLCRZWFJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 21000
PubChem CID 82360
ChEBI CHEBI:53615
IUPAC-Name 4-[[3-[(2,4-Diaminophenyl)Diazenyl]Phenyl]Diazenyl]Benzol-1,3-Diamin;Dihydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2)N)N)N=NC3=C(C=C(C=C3)N)N.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismarck Brown Y
Merck Index 14,1253
Löslichkeitsinformationen Soluble in water; Slightly soluble in ethanol and cellosolve; Insoluble in acetone,carbon tetrachloride and benzene.
Formelmasse 419.32
Menge 25 g
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismark Brown Y
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Bismark Brown Y