Learn More
Bismut-Aluminiumoxidhydrat, 95.5 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11343978
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11343978
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040393.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00798526
Synonym Aluminum bismuth oxide hydrate; Bismuth aluminate hydrate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth aluminum oxide hydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water; Soluble in nitric acid; Typical tap density 0;69g/cm3
Formelmasse 771.84 (Anhydrous)
Reinheit (%) 95.5%