Learn More
Bismut-Aluminiumoxidhydrat, 95.5 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7051070
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11343978 50 g 50 Gramm
11323978 250 g 250 Gramm
11333978 1 kg 1 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 11343978
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040393.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00798526
Synonym Aluminum bismuth oxide hydrate; Bismuth aluminate hydrate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth aluminum oxide hydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water; Soluble in nitric acid; Typical tap density 0;69g/cm3
Formelmasse 771.84 (Anhydrous)
Reinheit (%) 95.5%