Learn More
Bismuth Citrate, TRC
Artikelnummer. 30012408
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012408 25 g 25 Gramm
17957084 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012408 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB49727025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 813-93-4
Summenformel C6 H5 O7 . Bi
Molekulargewicht (g/mol) 398.08
Synonym 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, bismuth(3+) salt (1:1), Bismuth citrate (7CI), Bismuth, [citrato(3-)]- (8CI), Livzon dele, Tegokat 752
IUPAC-Name bismuth;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
SMILES [Bi+3].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth Citrate
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O7.Bi/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
Formelmasse 397.9839