Learn More
Bismuthydroxid, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343988
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11343988
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040397.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hydrolyse von Ribonukleinsäure, saugfähig
It is used for the hydrolysis of ribonucleic acid and as absorbent for rutin and quercetin. It is a component used in milk of bismuth is used in gastrointestinal disorders as a protective agent. It is used for the removal of nitrate and other anions from water by yellow bismuth hydroxide. A bismuth oxide nanoplate is useful for carbon dioxide gas sensor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10361-43-0
Summenformel BiH3O3
Molekulargewicht (g/mol) 260.00
MDL-Nummer MFCD00046188
InChI-Schlüssel TZSXPYWRDWEXHG-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name bismuth(3+) trihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[Bi+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth hydroxide
Physikalische Form Amorphes Pulver
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water; Soluble in acids.
Formelmasse 260
Güte Technisch
Geruch Geruchsneutral
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth hydroxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.