Learn More
Bismut(III)-acetat, weiß, kristallin, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4824628
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Conditionnement:
10 Gramm
50 Gramm
Code produit. Menge unitSize
11311918 10 g 10 Gramm
11301918 50 g 50 Gramm
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11311918
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011846.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 22306-37-2 | C6H9BiO6 | 386.112 g/mol
It is used in biology, printing, in photographic films, textiles, and also in proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22306-37-2
Summenformel C6H9BiO6
Molekulargewicht (g/mol) 386.112
MDL-Nummer MFCD00015629
InChI-Schlüssel WKLWZEWIYUTZNJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth acetate, bismuth triacetate, unii-8aja86y692, acetic acid, bismuth 3+ salt, acmc-20allk, bismuth iii ; acetate, bismuth 3+ triacetate, trisacetic acid bismuth salt, bismuth 3+ ion tris acetate ion, bismuth iii acetate 50g
PubChem CID 31132
IUPAC-Name Bismut;triacetat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Bi+3]
Spécification
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) acetate
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 386.12
Empfindlichkeit Hygroskopisch