Learn More
Bismut(III)-acetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049661
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11303387 50 g 50 Gramm
11313387 250 g 250 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11303387
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 017574.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 22306-37-2 | C6H9BiO6 | 386.112 g/mol
Bismuth(III) acetate is used in biology, printing, in photographic films, textiles, and also in proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22306-37-2
Summenformel C6H9BiO6
Molekulargewicht (g/mol) 386.112
MDL-Nummer MFCD00015629
InChI-Schlüssel WKLWZEWIYUTZNJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth acetate, bismuth triacetate, unii-8aja86y692, acetic acid, bismuth 3+ salt, acmc-20allk, bismuth iii ; acetate, bismuth 3+ triacetate, trisacetic acid bismuth salt, bismuth 3+ ion tris acetate ion, bismuth iii acetate 50g
PubChem CID 31132
IUPAC-Name Bismut;triacetat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Bi+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) acetate
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Strukturformel Bi(OOCCH3)3
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 386.12
Reinheit (%) 99%
Empfindlichkeit Hygroskopisch