Learn More
Bismuth(III) bromide, anhydrous, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 047175.06
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427445
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.00 €
    283.01 € / 5 Gramm
    Sparen 5.99 €
    2% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7787-58-8
448.692
TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K
82232
Br[Bi](Br)Br
BiBr3
MFCD00014195
bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo
tribromobismuthane
Spezifikation
Bismuth(III) bromide
7787-58-8
(metals basis)
MFCD00014195
bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo
TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K
tribromobismuthane
82232
99.999%
Hygroscopic
Anhydrous
5g
BiBr3
UN3260
Decomposes in water.
Br[Bi](Br)Br
448.692
448.71
Acidic
5.72 g/mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation