Learn More
Bismuth(III) Carbonate Basic, purum p.a., 80 to 82% Bi Basis (KT), Honeywell™
Artikelnummer. 15667550 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15667550 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
15657550 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15667550 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 95376250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 5892-10-4
Summenformel CBi2O5
Molekulargewicht (g/mol) 509.97
MDL-Nummer MFCD00010877
InChI-Schlüssel MGLUJXPJRXTKJM-UHFFFAOYSA-L
Synonym bismuth subcarbonate, basic bismuth carbonate, dibismuth carbonate dioxide, bismuth oxycarbonate, bismuth iii carbonate, 2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, 1,3,5-trioxo, bismuth carbonate oxide bi2 co3 o2, 1,3,5-trioxo-2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, bismuthyl carbonate, bismuth carbonate oxide
PubChem CID 16683095
ChEBI CHEBI:31291
IUPAC-Name bis(Oxobismutanyl)-carbonat
SMILES C(=O)(O[Bi]=O)O[Bi]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) carbonate basic
Menge 250 g
Strukturformel (BiO)2CO3
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Formelmasse 509.97g/mol
Reinheit (%) 80 to 82% (Bi basis) (KT)
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 6.86g/mL at 25°C