Learn More
Bismut(III)-chlorid, 98 % (Trockengewicht), kann bis zu 3 % Wasser betragen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080805
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11458763 25 g 25 Gramm
11468763 100 g 100 Gramm
11478763 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458763 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10510.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7787-60-2 | BiCl3 | 315.33 g/mol
Bismuth(III) chloride is used as a catalyst in organic synthesis and to prepare other bismuth salts. It is used as a starting material for the preparation of bismuthoxychloride upon hydrolysis. It is an oxidizing agent to prepare metallic bismuth by reducing agent. Further, it catalyzes the Michael reaction and the Mukaiyama-aldol reaction. In addition to this, it is a Lewis acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bismut(III)-chlorid wird als Katalysator in der organischen Synthese und zur Herstellung anderer Bismutsalze verwendet. Es wird als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Bismutoxychlorid nach Hydrolyse verwendet. Es ist ein Oxidationsmittel zur Herstellung von metallischem Bismut durch Reduktionsmittel. Desweiteren katalysiert es die Michael-Reaktion und die Mukaiyama-Aldol-Reaktion. Darüber hinaus handelt es sich um eine Lewis-Säure.
Löslichkeit
Löslich in Salzsäure, Salpetersäure, Diethylether, Ethylacetat und Aceton. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-60-2
Summenformel BiCl3
Molekulargewicht (g/mol) 315.33
MDL-Nummer MFCD00003461
InChI-Schlüssel JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
PubChem CID 24591
IUPAC-Name Trichlorbismutin
SMILES Cl[Bi](Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt ∼430°C (sublimation)
Chemischer Name oder Material Bismuth (III) chloride
Schmelzpunkt 230°C to 232°C
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht)
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,1262
Löslichkeitsinformationen Soluble in hydrochloric acid,nitric acid,diethyl ether,ethyl acetate and acetone. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 315.34
Reinheit (%) 98%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) May contain up to 3% water
Geruch Irritating
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 4.75
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III)-chlorid wasserfrei
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.